Få mere at vide
n-Pentan, miljøkvalitet, 98+%
Artikelnummer. 15421687
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421687 1 L 1 L
15431687 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15421687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040981.K2
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Egnet til miljø-, pesticid- og GC-analyse | CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72,15 g/mol
n-Pentan anvendes i forbrugerprodukter såsom pletløftere/rensere og skummende barberingsgeler og i kommercielle produkter såsom et blæsemiddel til ekspanderet polystyren (skum) isolering. Det kan også bruges som opløsningsmiddel (i ren form) i laboratorie-, kemiske analyser og andre omgivelser, hvor der er behov for et meget flygtigt ikke-polært opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentane
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentane
Smeltepunkt °C til 130 °C
Navn note Miljøkvalitet
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.626
Mængde 1 L
Flammepunkt -49 °C (-57 °F)
Tændingspunkt 260 °C (500 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.358
Analyseprocentområde >98%
Damptryk 554 hPa (416 mm Hg) ved 20 °C
Kogepunkt 36 °C
Opløselighedsinformation blandet med vand.
Formel vægt 72.15
Grad Miljø