Få mere at vide
N-Pentane-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Pentane-d12 |
| CAS | 2031-90-5 |
| Molekylær formel | C5 D12 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d12 (ACI), Pentane-d12 (7CI','8CI','9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Dodecadeuteriopentane, n-Pentane-d12, Perdeuteriopentane, n-Pentane-D12 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecadeuteriopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.22 |
| Formel vægt | 84.1692 |