Få mere at vide
n-pentan-d{12}, 98 %(isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384428
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384428 1 g 1g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11384428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042340.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2031-90-5 | C5H12 | 84.224 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentane-d{12}
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 0.731 g/mL
Flammepunkt −49°C (−56°F)
Brydningsindeks 1.358
Følsomhed Light
Mængde 1 g
CAS 2031-90-5
Smeltepunkt -130°C
Kogepunkt 36°C
Molekylær formel C5H12
Lineær formel CD3(CD2)3CD3
MDL nummer MFCD00190495
FN nummer UN1265
Synonym pentane-d12, n-pentane-d12, 2 h?? pentane, pentane-d12, 98 atom % d
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
SMIL CCCCC
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecadeuteriopentan
Molekylvægt (g/mol) 84.224
PubChem CID 137286
Formel vægt 84.22
Procent renhed 98%