Få mere at vide
N-pentan, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
C5H12, CAS-nummer-109-66-0, 2,5L, 36 grader C, CHEBI:37830, Udesignet, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentan, -130 grader C, 92491 glasflaske, 72491, 72491, 72491 8003, CCCCC, 573 mbar ved 20 grader C, 0,25 mPaS ved 20 grader C
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Damptryk | 573mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.25 mPaS at 20°C |
| Dampdensitet | 2.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Smeltepunkt | -130°C |
| Kogepunkt | 36°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Formel vægt | 72.15g/mol |