Få mere at vide
n-Pentan, vandfri 99,8+%, over molekylsigter, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 15495065
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495065 1 L 1 L
15485065 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15495065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047115.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    828.37 DKK
    745.65 DKK / 1 L
    Spare 82.72 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72,15 g/mol
n-Pentan bruges i forbrugerprodukter såsom spotliftere/rengøringsmidler og skumgivende barbergeler samt i kommercielle produkter som blæsermiddel til ekspanderet polystyren (skum) isolering. Det kan også bruges som opløsningsmiddel (i ren form) i laboratorier, kemisk analyse og andre sammenhænge, hvor et meget flygtigt, ikke-polært opløsningsmiddel er nødvendigt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentane
Smeltepunkt -130 °C
Navn note Vandfri over molekylære sigter
Farve Farveløs
Tæthed 0.626 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt -49 °C (-57 °F)
Lugt Petroleum-lignende
Emballage ChemSeal™ Flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.358
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
FN nummer UN1265
Beilstein 969132
Merck Index 14,7116
Kogepunkt 36 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 72.15
Procent renhed ≥99.8%
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –