Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Pentane |
| Smeltepunkt | -130,0 °C |
| Absorbans | (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −), (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 0nm, 0,03 maks. ved 230 nm, 0,2 maks. ved 210 nm, 0,75 maks. ved 200 nm |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.6260g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | −49 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.358 |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Pentane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.