Få mere at vide
n-Pentan, 99+%, ekstra ren, vandfri
Artikelnummer. 10608324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10608324 2.5 L 2.5 L
10328020 1 L 1 L
10053383 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10608324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217240025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    1104.49 DKK / 2.5 L
    Spare 35.51 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentane
Smeltepunkt -130,0 °C
Navn note P.A.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.6260g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −49 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.358
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.626
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
Damptryk Damptryk: 573 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,25 mPa (20 °C)
Vand 0,005% maks.
Beilstein 01, 130
Merck Index 15, 7228
Kogepunkt 36,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og de fleste andre almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 72.15
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.