Få mere at vide
n-Pentan, 98%
Artikelnummer. 11383337
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383337 1 L 1 L
11363337 250 mL 250ml
11373337 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11383337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017381.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.11 DKK
    521.65 DKK / 1 L
    Spare 57.46 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72,15 g/mol
n-Pentan anvendes i forbrugerprodukter såsom pletløftere/rensere og skummende barberingsgeler og i kommercielle produkter såsom et blæsemiddel til ekspanderet polystyren (skum) isolering. Det kan også bruges som opløsningsmiddel (i ren form) i laboratorie-, kemiske analyser og andre omgivelser, hvor der er behov for et meget flygtigt ikke-polært opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentane
Smeltepunkt -130 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.626 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt -49 °C (-57 °F)
Lugt Næsten lugtfri
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.358
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH3(CH2)3CH3
FN nummer UN1265
Merck Index 14,7116
Kogepunkt 36 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 72.15
Procent renhed 98%