Få mere at vide
n-Pentan 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321135
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321135 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321135 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYA09010026ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentane
CAS 109-66-0
Analyt- eller komponentnavne n-Pentane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H12
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pentane, E 0121, NSC 72415, Norpar 5S, Skellysolve A, n-Pentane
InChI formel InChI=1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMIL CCCCC
IUPAC navn pentan
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 72.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 72,0939 g/mol