Artikelnummer. 10606142
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
10606142
250 mL
Glasflaske
250ml
10283032
25 mL
Glasflaske
25ml
10063613
1 L
Glasflaske
1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10606142
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
129822500
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
629-62-9
Molekylær formel
C15H32
Molekylvægt (g/mol)
212.42
MDL nummer
MFCD00008990
InChI nøgle
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID
12391
ChEBI
CHEBI:28897
IUPAC navn
pentadecan
SMIL
CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
n-Pentadecane
Navn note
99%
CAS min %
98.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
9,9 °C
Tæthed
0.7730g/mL
Kogepunkt
270,0 °C
Flammepunkt
132 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Analyseprocentområde
98,5% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
CH3 (CH2 )13 CH3
Brydningsindeks
1,4307 til 1,4327
Mængde
250 mL
Beilstein
01, 172
Specifik vægtfylde
0.773
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt
212.42
Procent renhed
99%
Fysisk form
Væske
Vis mere
Vis mindre
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
P331-Fremkald IKKE opkastning.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?