Få mere at vide
n-Pentadecane, 99%
Artikelnummer. 11458720
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458720 25 g 25g
11484113 50 g 50g
11494113 250 g 250g
11468720 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11458720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10336.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212,42 g/mol
n-pentadecan anvendes som referencestof til gaskromatografi. Det bruges også som standardmaterialer til bestemmelse af forbrændingskvalitet af diesel. Det er involveret i den organiske syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-pentadecan anvendes som referencestof til gaskromatografi. Det bruges også som standardmaterialer til bestemmelse af forbrændingskvalitet af diesel. Det er involveret i den organiske syntese.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-62-9
Molekylær formel C15H32
Molekylvægt (g/mol) 212.42
MDL nummer MFCD00008990
InChI nøgle YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
IUPAC navn pentadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentadecane
Smeltepunkt 9 °C til 10 °C
Tæthed 0.769
Kogepunkt 269 °C til 270 °C
Flammepunkt 132 °C (269 °F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 25 g
Beilstein 1698194
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 212.42
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentadecane