Få mere at vide
N-Palmitoyl-O-fosfocholin-Serin, TRC
Artikelnummer. 30009343
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009343 5 mg
30005578 25 mg
30004251 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3479205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2517555-53-0
Molekylær formel C24 H49 N2 O7 P
Molekylvægt (g/mol) 508.629
Synonym (S)-2-Carboxy-2-palmitamidoethyl (2-(Trimethylammonio)ethyl)phosphate
IUPAC navn [(2S)-2-carboxy-2-(hexadecanoylamino)ethyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylfosfat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Palmitoyl-O-phosphocholine Serine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H49N2O7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)25-22(24(28)29)21-33-34(30,31)32-20-19-26(2,3)4/h22H,5-21H2,1-4H3,(H2-,25,27,28,29,30,31)/t22-/m0/s1
Formel vægt 508.328
Procent renhed >95%