Få mere at vide
N-Palmitoyl-O-phosphocholine Serine-D9, TRC
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Palmitoyl-O-phosphocholine Serine-D9 |
| Molekylær formel | C24 D9 H40 N2 O7 P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (S)-2-Carboxy-2-palmitamidoethyl (2-(Tris(methyl-d3)ammonio)ethyl)phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H49N2O7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)25-22(24(28)29)21-33-34(30,31)32-20-19-26(2,3)4/h22H,5-21H2,1-4H3,(H2-,25,27,28,29,30,31)/t22-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP(=O)([O-])OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [(2S)-2-carboxy-2-(hexadecanoylamino)ethyl] 2-[tris(trideuteriomethyl)azaniumyl]ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 517.684 |
| Formel vægt | 517.384 |