Få mere at vide
N-Palmitoyl-D-erythro-sfingosin, syntetisk, 98%
Artikelnummer. 10413045 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10413045 25 mg Glasflaske 25mg
10266101 5 mg Glasflaske 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10413045 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331540250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
CAS: 24696-26-2 | C34H67NO3 | 537,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24696-26-2
Molekylær formel C34H67NO3
Molekylvægt (g/mol) 537.91
MDL nummer MFCD00056205
InChI nøgle YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
Synonym c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
PubChem CID 71314645
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Navn note Syntetisk, ≥99% ee
Smeltepunkt 94,0 °C til 95,0 °C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 99,0% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: Opløselig i kloroform, opløselig i dichlormethan, uopløselig i acetone
IUPAC navn N-[(2S,3S)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamid
Formel vægt 537.91
Procent renhed 98% (99+% E.E.)
Fysisk form Krystallinsk pulver