Få mere at vide
N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, synthetical, 98%
Artikelnummer. 10266101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10266101 5 mg Glasflaske 5mg
10413045 25 mg Glasflaske 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331540050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24696-26-2 | C34H67NO3 | 537.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24696-26-2
Molekylær formel C34H67NO3
Molekylvægt (g/mol) 537.91
MDL nummer MFCD00056205
InChI nøgle YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
Synonym c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
PubChem CID 71314645
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Navn note Synthetical, ≥99% ee
Smeltepunkt 94.0°C to 95.0°C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 99.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,soluble in dichloromethane,insoluble in acetone
IUPAC navn N-(1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)hexadecanamid
Formel vægt 537.91
Procent renhed 98% (99+% E.E.)
Fysisk form Krystallinsk pulver