Få mere at vide
N-(p-Toluensulfonyl)urinstof, TRC
Artikelnummer. 30452163
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30452163 50 g
1 options
Artikelnummer. 30452163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53604050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-(p-Toluenesulfonyl)urea
CAS 1694-06-0
Molekylær formel C8 H10 N2 O3 S
Mængde 50 g
Synonym N-(p-Tolylsulfonyl)urea, Tosylurea, (p-Toluenesulfonyl)urea, (p-Tolylsulfonyl)urea, H 16650, (p-Tolylsulfonyl)urea, N-(Aminocarbonyl)-4-methylbenzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)14(12,13)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11)
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)N
IUPAC navn p-tolylsulfonylurea
Molekylvægt (g/mol) 214.242
Formel vægt 214.0412