Få mere at vide
N-(p-toluensulfonyl)glycin, 97%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-(p-Toluenesulfonyl)glycine |
| Smeltepunkt | 146 °C til 149 °C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 229.25 |
| Procent renhed | 97% |