Få mere at vide
N-(p-Toluenesulfonyl)glycine, 97%
Artikelnummer. 15450118
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450118 5 g 5g
15460118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53371.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1080-44-0 | C9H11NO4S | 229.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1080-44-0
Molekylær formel C9H11NO4S
Molekylvægt (g/mol) 229.25
MDL nummer MFCD00045898
InChI nøgle VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-p-tosylglycine, tos-gly-oh, n-tosylglycine, 2-4-methylphenylsulfonamido acetic acid, n-4-methylphenyl sulfonyl glycine, n-p-toluenesulfonyl glycine, n-4-tosylglycine, glycine, n-4-methylphenyl sulfonyl, n-toluene-4-sulfonyl-glycine, toluene-4-sulfonylamino-acetic acid
PubChem CID 70653
IUPAC navn 2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]eddikesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(p-Toluenesulfonyl)glycine
Smeltepunkt 146°C to 149°C
Mængde 5 g
Formel vægt 229.25
Procent renhed 97%