missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[[P(S),2'R]-2'-deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30366349
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366349 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2330305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-((P(S),2'R)-2'-deoxy-3'-O-((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl)-L-alanine 1-Methylethyl Ester
CAS 1256490-54-6
Molekylær formel C28 H43 F N3 O9 P Si
Mængde 5 mg
Synonym L-Alanine, N-[[P(S),2'R]-2'-deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-, 1-methylethyl ester (ACI), N-[[P(S),2'R]-2'-Deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-L-alanine 1-methylethyl ester (ACI)
InChI formel InChI=1S/C28H43FN3O9PSi/c1-18(2)38-24(34)19(3)31-42(36,40-20-13-11-10-12-14-20)37-17-21-23(41-43(8,9)27(4,5)6)28(7,29)25(39-21)32-16-15-22(33)30-26(32)35/h10-16,18-19,21,23,25H,17H2,1-9H3,(H,31,36)(H,30,33,35)/t19-,21+,23+,25+,28+,42-/m0/s1
SMIL CC(C)OC(=O)[C@H](C)N[P@](=O)(OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@](C)(F)[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)Oc3ccccc3
IUPAC navn propan-2-yl (2S)-2-[[[(2R,3R,4R,5R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-4-fluoro-4-methyloxolan-2-yl]methoxy-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 643.71
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.