Få mere at vide
N-[[P(S),2'R]-2'-deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-L-alanine 1-Methylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-((P(S),2'R)-2'-deoxy-3'-O-((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl)-L-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 1256490-54-6 |
| Molekylær formel | C28 H43 F N3 O9 P Si |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Alanine, N-[[P(S),2'R]-2'-deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-, 1-methylethyl ester (ACI), N-[[P(S),2'R]-2'-Deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-P-phenyl-5'-uridylyl]-L-alanine 1-methylethyl ester (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H43FN3O9PSi/c1-18(2)38-24(34)19(3)31-42(36,40-20-13-11-10-12-14-20)37-17-21-23(41-43(8,9)27(4,5)6)28(7,29)25(39-21)32-16-15-22(33)30-26(32)35/h10-16,18-19,21,23,25H,17H2,1-9H3,(H,31,36)(H,30,33,35)/t19-,21+,23+,25+,28+,42-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)[C@H](C)N[P@](=O)(OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@](C)(F)[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)Oc3ccccc3 |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2S)-2-[[[(2R,3R,4R,5R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-4-fluoro-4-methyloxolan-2-yl]methoxy-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 643.71 |