missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(p-Nitrophenethyl)spiperone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(p-Nitrophenethyl)spiperone |
| CAS | 136247-18-2 |
| Molekylær formel | C31 H33 F N4 O4 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H33FN4O4/c32-26-12-10-25(11-13-26)29(37)7-4-19-33-21-17-31(18-22-33)30(38)34(23-35(31)27-5-2-1-3-6-27)20-16-24-8-14-28(15-9-24)36(39)40/h1-3,5-6,8-15H,4,7,16-23H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(CCN2CN(c3ccccc3)C4(CCN(CCCC(=O)c5ccc(F)cc5)CC4)C2=O)cc1 |
| IUPAC navn | 8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-3-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 544.62 |
| Formel vægt | 544.2486 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?