Få mere at vide
N-(p-Hydroxyphenethyl)-N-(3-hydroxy-4-methoxy)benzylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(p-Hydroxyphenethyl)-N-(3-hydroxy-4-methoxy)benzylamine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-20-16-7-4-13(10-15(16)19)11-17-9-8-12-2-5-14(18)6-3-12/h2-7,10,17-19H,8-9,11H2,1H3 |
| Formel vægt | 273.1365 |