missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-p-Coumaroyltyrosine (~98%), TRC

Artikelnummer. 30366316
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366316 10 mg
30365852 50 mg
30349674 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC89998010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 77201-66-2
Molekylær formel C18H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 327.33
Synonym N-[(2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-tyrosine, N-[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-tyrosine, (E)-N-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-tyrosine
IUPAC navn (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[[(E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]propanoic acid
SMIL OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-p-Coumaroyltyrosine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17NO5/c20-14-6-1-12(2-7-14)5-10-17(22)19-16(18(23)24)11-13-3-8-15(21)9-4-13/h1-10,16,20-21H,11H2,(H,19,22)(H,23,24)/b10-5+/t16-/m0/s1
Formel vægt 327.1107
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.