Få mere at vide
N-p-Coumaroyltyrosine (~98%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-p-Coumaroyltyrosine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO5/c20-14-6-1-12(2-7-14)5-10-17(22)19-16(18(23)24)11-13-3-8-15(21)9-4-13/h1-10,16,20-21H,11H2,(H,19,22)(H,23,24)/b10-5+/t16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 327.1107 |