Få mere at vide
N-(p-Coumaroyl) Serotonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(p-Coumaroyl) Serotonin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O3/c22-15-4-1-13(2-5-15)3-8-19(24)20-10-9-14-12-21-18-7-6-16(23)11-17(14)18/h1-8,11-12,21-23H,9-10H2,(H,20,24)/b8-3+ |
| Formel vægt | 322.1317 |