Få mere at vide
N-(p-klorobenzoyl)-p-anisidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(p-Chlorobenzoyl)-p-anisidine |
| CAS | 4018-82-0 |
| Molekylær formel | C14H12ClNO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)-benzamide, 4-Chloro-4'-methoxybenzanilide, 4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide, N-(4-Methoxyphenyl)-4-chlorobenzamide, N-(p-Chlorobenzoyl)-p-anisidine, N-(p-Methoxyphenyl)-p-chlorobenzamide, NSC 6924 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-18-13-8-6-12(7-9-13)16-14(17)10-2-4-11(15)5-3-10/h2-9H,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | ClC1=CC=C(C(NC2=CC=C(OC)C=C2)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.7 |
| Formel vægt | 261.0557 |