missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-p-Benzene Acetonitrile Menthane Carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-p-Benzene Acetonitrile Menthane Carboxamide |
| CAS | 1187627-98-0 |
| Molekylær formel | C19H26N2O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (1R,2S,5R)-N-(4(Cyanomethyl)phenyl)menthylcarboxamide, Evercool 180, Evercool G 180, FEMA 4496 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N2O/c1-13(2)17-9-4-14(3)12-18(17)19(22)21-16-7-5-15(6-8-16)10-11-20/h5-8,13-14,17-18H,4,9-10,12H2,1-3H3,(H,21,22)/t14-,17+,18-/m1/s1 |
| SMIL | C(NC1=CC=C(CC#N)C=C1)(=O)[C@H]2[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C2 |
| IUPAC navn | (1R,2S,5R)-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexane-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.42 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?