Få mere at vide
N-(p-amylcinnamoyl) anthranilsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid |
| CAS | 110683-10-8 |
| Molekylær formel | C21H23NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-[[1-Oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic Acid, 2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propenyl]amino]-benzoic Acid, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+ |
| SMIL | CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[[(E)-3-(4-pentylphenyl)prop-2-enoyl]amino]benzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.41 |
| Formel vægt | 337.1678 |