Få mere at vide
N-(p-Aminophenethyl)spiperone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(p-Aminophenethyl)spiperone |
| CAS | 93801-18-4 |
| Molekylær formel | C31 H35 F N4 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H35FN4O2/c32-26-12-10-25(11-13-26)29(37)7-4-19-34-21-17-31(18-22-34)30(38)35(20-16-24-8-14-27(33)15-9-24)23-36(31)28-5-2-1-3-6-28/h1-3,5-6,8-15H,4,7,16-23,33H2 |
| SMIL | Nc1ccc(CCN2CN(c3ccccc3)C4(CCN(CCCC(=O)c5ccc(F)cc5)CC4)C2=O)cc1 |
| IUPAC navn | 3-[2-(4-aminophenyl)ethyl]-8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.63 |
| Formel vægt | 514.2744 |