missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleimide |
| CAS | 117259-61-7 |
| Molekylær formel | C12H9HgNO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (Acetato-O)[4-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]mercury, 1-Phenyl-1H-Pyrrole-2,5-dione Mercury Complex |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6NO2.C2H4O2.Hg/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8;1-2(3)4;/h2-7H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1 |
| SMIL | CC(=O)O[Hg]c1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC navn | acetyloxy-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]mercury |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.79 |
| Formel vægt | 433.0238 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?