missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleamate, TRC

Artikelnummer. 30326885
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326885 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA186290250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleamate
CAS 134998-13-3
Molekylær formel C12H11HgNO5
Mængde 250 mg
Synonym (Z)-4-Oxo-4-(phenylamino)-2-butenoic Acid Mercury Complex, (Z)-(Acetato-O)[4-[(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)amino]phenyl]mercury
InChI formel InChI=1S/C10H8NO3.C2H4O2.Hg/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8;1-2(3)4;/h2-7H,(H,11,12)(H,13,14);1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1/b7-6-;;
SMIL O=C(/C=C\C(O)=O)NC1=CC=C([Hg]OC(C)=O)C=C1
IUPAC navn acetyloxy-[4-[[(Z)-3-carboxyprop-2-enoyl]amino]phenyl]mercury
Molekylvægt (g/mol) 449.81
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.