Få mere at vide
N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleamate |
| CAS | 134998-13-3 |
| Molekylær formel | C12H11HgNO5 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (Z)-4-Oxo-4-(phenylamino)-2-butenoic Acid Mercury Complex, (Z)-(Acetato-O)[4-[(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)amino]phenyl]mercury |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8NO3.C2H4O2.Hg/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8;1-2(3)4;/h2-7H,(H,11,12)(H,13,14);1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1/b7-6-;; |
| SMIL | O=C(/C=C\C(O)=O)NC1=CC=C([Hg]OC(C)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | acetyloxy-[4-[[(Z)-3-carboxyprop-2-enoyl]amino]phenyl]mercury |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.81 |