Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-oxalylglycin
Artikelnummer. 16504284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16504284 250 mg
16594274 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16504284 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464712500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5262-39-5
Molekylær formel C4H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 147.09
InChI nøgle BIMZLRFONYSTPT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-(carboxyformamido)eddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Oxalylglycine
Mængde 250 mg
Formel vægt 147.09