Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N(omega)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysin, 95 %
Artikelnummer. 15418757
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418757 250 mg 250mg
15408757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418757 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H52189.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 203854-47-1 | C27H34N2O6 | 482,58 g/mol
N(μ )-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N(μ)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Svagt opløseligt beholdervand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 203854-47-1
Molekylær formel C27H34N2O6
Molekylvægt (g/mol) 482.58
MDL nummer MFCD01863054
InChI nøgle SDBUQLGECIYUDT-LGWFVXIRNA-N
Synonym fmoc-l-beta-homolysine boc, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-7-tert-butoxycarbonyl amino heptanoic acid, fmoc-beta-holys boc-oh, fmoc-beta-homolys boc-oh, fmoc-l-nw-boc-beta-homolysine, 3s-7-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, 3s-7-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, fmoc-l-beta-homolysine, ambotzfaa6700, fmoc-b-holys boc-oh
PubChem CID 2761531
IUPAC navn (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-7-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]heptansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(omega)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysine
Mængde 250 mg
Beilstein 8022293
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt spandvand.
Formel vægt 482.58
Procent renhed 95%