Få mere at vide
N-oleoylethanolamid, TRC
Artikelnummer. 30138361
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138361 50 mg
30135996 1 g
17962625 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138361 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO52728050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-58-0
Molekylær formel C20 H39 N O2
Molekylvægt (g/mol) 325.53
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)-Oleamide, 9-Octadecenamide, N-(2-hydroxyethyl)-, (Z)-, Oleamide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI,8CI), (9Z)-N-(2-Hydroxyethyl)-9-octadecenamide, AM 3101, N-(2-Hydroxyethyl)-9-Z-octadecenamide, N-(2-Hydroxyethyl)oleamide, N-Oleoyl-2-aminoethanol, N-Oleoylethanolamide, N-Oleoylethanolamine, Oleamide MEA, Oleic acid ethanolamide, Oleic acid monoethanolamide, Oleoylethanolamide
IUPAC navn (Z)-N-(2-hydroxyethyl)oktedek-9-enamid
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oleoyl Ethanolamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
Formel vægt 325.2981