Få mere at vide
N-Oleoyl glycine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484758
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16484758 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16484758 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113204
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress N-Oleoyl glycine is a lipoamino acid, which stimulates adipogenesis associated with activation of CB1 receptor and Akt signaling pathway in 3T3-L1 adipocyte.
N-Oleoyl glycine is a lipoamino acid, which stimulates adipogenesis associated with activation of CB1 receptor and Akt signaling pathway in 3T3-L1 adipocyte.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Oleoyl glycine
CAS 2601-90-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H37NO3
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (294.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CNC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 339.51
Mængde 10 mg
Formel vægt 339.51
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism