Få mere at vide
n-Octyltrimethoxysilan, 97+%
Artikelnummer. 11375447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11375447 100 g 100g
11365447 5 g 5g
11355447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11375447 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042698.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Add to basket
CAS: 3069-40-7 | C11H26O3Si | 234,41 g/mol
n-Octyltrimethoxysilan bruges inden for medicin, elektronisk industri og polymermateriale. Det bruges også som overflademodifikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3069-40-7
Molekylær formel C11H26O3Si
Molekylvægt (g/mol) 234.41
MDL nummer MFCD00043053
InChI nøgle NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane
PubChem CID 76485
IUPAC navn trimethoxy(octyl)silan
SMIL CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifications
Kogepunkt 75 °C (0,1 mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Octyltrimethoxysilane
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Flammepunkt 102 °C (216 °F)
Opløselighedsinformation Opløselig i almindeligt ikke-polært organisk opløsningsmiddel.
Formel vægt 234.41
Procent renhed ≥97%
Brydningsindeks 1.417
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.907 g/mL