Få mere at vide
n-Octyltrimethoxysilan, 97+%
Artikelnummer. 11365447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365447 5 g 5g
11355447 25 g 25g
11375447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042698.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3069-40-7 | C11H26O3Si | 234,41 g/mol
n-Octyltrimethoxysilan bruges inden for medicin, elektronisk industri og polymermateriale. Det bruges også som overflademodifikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3069-40-7
Molekylær formel C11H26O3Si
Molekylvægt (g/mol) 234.41
MDL nummer MFCD00043053
InChI nøgle NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane
PubChem CID 76485
IUPAC navn trimethoxy(octyl)silan
SMIL CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 75°C (0.1mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Octyltrimethoxysilane
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
Flammepunkt 102°C (216°F)
Opløselighedsinformation Soluble in common non-polar organic solvent.
Formel vægt 234.41
Procent renhed ≥97%
Brydningsindeks 1.417
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.907 g/mL