Få mere at vide
n-Octyltriethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 10566641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10566641 100 mL Glasflaske 100ml
10042011 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338081000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2943-75-1
Molekylær formel C14H32O3Si
Molekylvægt (g/mol) 276.49
MDL nummer MFCD00039883
InChI nøgle MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
IUPAC navn triethoxy(octyl)silan
SMIL CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale n-Octyltriethoxysilane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 98 °C
Flammepunkt 120 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Brydningsindeks 1,4160 til 1,418
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand:
Formel vægt 276.49
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octyltriethoxysilane
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Octyltriethoxysilane
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.