Få mere at vide
n-Octyltriethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 10042011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10042011 25 mL Glasflaske 25ml
10566641 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 DKK
    221.65 DKK / 25ml
    Spare 48.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2943-75-1
Molekylær formel C14H32O3Si
Molekylvægt (g/mol) 276.49
MDL nummer MFCD00039883
InChI nøgle MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
IUPAC navn triethoxy(octyl)silan
SMIL CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octyltriethoxysilane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 98 °C
Flammepunkt 120 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Brydningsindeks 1,4160 til 1,418
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand:
Formel vægt 276.49
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske