Få mere at vide
n-Octyltriethoxysilane, 95%
Artikelnummer. p-7058293
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11301577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04407.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2943-75-1
Molekylær formel C14H32O3Si
Molekylvægt (g/mol) 276.49
MDL nummer MFCD00039883
InChI nøgle MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
PubChem CID 76262
IUPAC navn triethoxy(octyl)silan
SMIL CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 265°C
Kemisk navn eller materiale n-Octyltriethoxysilane
Smeltepunkt <-40°C
Mængde 50 g
Beilstein 2325287
Flammepunkt 109°C (228°F)
Formel vægt 276.49
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.417
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.878