Få mere at vide
n-octyltrichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 225°C to 227°C |
| Kemisk navn eller materiale | n-Octyltrichlorosilane |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1801 |
| Beilstein | 1744230 |
| Flammepunkt | 96°C (204°F) |
| Formel vægt | 247.67 |
| Procent renhed | 97% |
| Lugt | Irritating |
| Brydningsindeks | 1.447 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.