Få mere at vide
n-Octyltrichlorosilan, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 225°C to 227°C |
| Kemisk navn eller materiale | n-Octyltrichlorosilane |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1801 |
| Beilstein | 1744230 |
| Flammepunkt | 96°C (204°F) |
| Formel vægt | 247.67 |
| Procent renhed | 97% |
| Lugt | Irritating |
| Brydningsindeks | 1.447 |
| Vis mere |