Få mere at vide
n-Octyltrichlorosilan, 97%
Artikelnummer. 11470188
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470188 100 g 100g
11460188 25 g 25g
11480188 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23753.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5283-66-9 | C8H17Cl3Si | 247,659 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5283-66-9
Molekylær formel C8H17Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 247.659
MDL nummer MFCD00000488
InChI nøgle RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive
PubChem CID 21354
IUPAC navn trichlor(octyl)silan
SMIL CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 225 °C til 227 °C
Kemisk navn eller materiale n-Octyltrichlorosilane
Mængde 100 g
FN nummer UN1801
Beilstein 1744230
Flammepunkt 96 °C (204 °F)
Formel vægt 247.67
Procent renhed 97%
Lugt Irriterende
Brydningsindeks 1.447
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.073
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octyltrichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octyltrichlorosilane