Få mere at vide
Melford n-Octylglucosid
Artikelnummer. 30018552
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018552 50 g
30018550 25 g
30018549 10 g
30018551 5 g
30018548 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018552 Leverandør Melford Leverandørnr. N0200750.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Ikke-ionisk detergent til solubilisering og isolering af membranbundne proteiner.
Ikke-ionisk detergent til solubilisering og isolering af membranbundne proteiner.
Tekniske data
CAS 29836-26-8
Molekylær formel C14H28O6
Mængde 50 g