Få mere at vide
Melford n-Octylglucosid
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Beskrivelse
Ikke-ionisk detergent til solubilisering og isolering af membranbundne proteiner.
Ikke-ionisk detergent til solubilisering og isolering af membranbundne proteiner.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 29836-26-8 |
| Molekylær formel | C14H28O6 |
| Mængde | 25 g |