Få mere at vide
Melford n-Octylglucosid
Artikelnummer. 30018548
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Artikelnummer. 30018548
Brand: Melford N020071.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ikke-ionisk detergent til solubilisering og isolering af membranbundne proteiner.
Ikke-ionisk detergent til solubilisering og isolering af membranbundne proteiner.
Specifications
CAS 29836-26-8
Molekylær formel C14H28O6
Mængde 1 g