Få mere at vide
n-oktylbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410103
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410103 25 g 25g
11420103 100 g 100g
11430103 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12138.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2189-60-8 | C14H22 | 190.33 g/mol
n-octylbenzen bruges som opløsningsmiddel til at studere selvsamlingen af derivater af tetrathiafulvalen (TTF) på grafit og deres visualisering ved scanning tunneling mikroskopi (STM ). Det er også involveret i undersøgelsen af virkningerne og substitutionen af disse forbindelser. Det bruges også til at fremstille ladningsoverførselskomplekser med fluoranil og 1,3,5-trinitrobenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-octylbenzen bruges som opløsningsmiddel til at studere selvsamlingen af derivater af tetrathiafulvalen (TTF) på grafit og deres visualisering ved scanning tunneling mikroskopi (STM ). Det er også involveret i undersøgelsen af virkningerne og substitutionen af disse forbindelser. Det bruges også til at fremstille ladningsoverførselskomplekser med fluoranil og 1,3,5-trinitrobenzen.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2189-60-8
Molekylær formel C14H22
Molekylvægt (g/mol) 190.33
MDL nummer MFCD00009564
InChI nøgle CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
PubChem CID 16607
IUPAC navn octylbenzen
SMIL CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octylbenzene
Smeltepunkt -36°C
Tæthed 0.854
Kogepunkt 264°C to 265°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.484
Mængde 25 g
Beilstein 1906253
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 190.33
Procent renhed 99%