Få mere at vide
n-oktylamin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10735231
Brand: Thermo Scientific Acros 129490050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-86-4
InChI nøgle IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
IUPAC navn octan-1-amin
SMIL CCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octylamine
Smeltepunkt -1.0°C
Tæthed 0.7820g/mL
Kogepunkt 179.0°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H19N
Lineær formel CH3(CH2)7NH2
Brydningsindeks 1.4280 to 1.4300
Mængde 5 g
Beilstein 04,196
Specifik vægtfylde 0.782
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Viskositet 1.39 mPa.s (20°C)
Formel vægt 129.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske