Få mere at vide
n-Octylamin, 99+%
Artikelnummer. 10735231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10735231 5 g Glasflaske 5g
10115303 100 g Glasflaske 100g
10647672 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10735231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129490050
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-86-4
InChI nøgle IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
IUPAC navn octan-1-amin
SMIL CCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Octylamine
Smeltepunkt -1.0°C
Tæthed 0.7820g/mL
Kogepunkt 179.0°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H19N
Lineær formel CH3(CH2)7NH2
Brydningsindeks 1.4280 to 1.4300
Mængde 5 g
Beilstein 04,196
Specifik vægtfylde 0.782
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Viskositet 1.39 mPa.s (20°C)
Formel vægt 129.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske